442768
Propionaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinónimos:
Propionaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
152-155 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Clave InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?