Documentos clave
29044-U
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
blue polypropylene cap, red rubber/PTFE septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
blue polypropylene cap
red rubber/PTFE septum
Características
closure type blue polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)