28313-U
Carbotrap® 202
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass TD tube
descripción
Sealed with TDS³ Storage Container
Línea del producto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 1 ea
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
matriz
Carbotrap® 202 (Packed with Carbotrap B & Carbotrap C)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
idoneidad
suitable for (C5-C20 Compounds in Air)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)