27278
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red PTFE/white silicone
envase
pkg of 1000 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
10 mm
diám. × grosor
10 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening vial
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)