Documentos clave
27228
Supelco
Crimp Seal with PTFE/Rubber Septum
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
envase
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
junta diám. × grosor
20 mm × 3.2 mm
compatibilidad
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)