26703
Jeringa Hamilton®, gama 600
62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
Sinónimos:
Hamilton® Syringe 65RNR, 5UL 22S GA, 2IN, PT#3
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22s ga
descripción
Microliter™
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 87943
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with Rheodyne
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)