Merck
25781
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.53 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica tubing
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.53 mm
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)