Merck
24302
Supelco
β-DEX 110
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiales
fused silica
descripción
GC capillary column
Parámetros
30-230 °C temperature
Valor Beta
250
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
non-bonded; 10% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary chiral
técnica de separación
chiral
Descripción general
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
La fase estacionaria quiral en columnas b-DEX contiene b-ciclodextrina permetilada embebebida en una fase estacionaria de polaridad intermedia. Recomendada para la separación enantiomérica de una amplia gama de compuestos quirales (cetonas, ésteres, alcanos, alquenos, alcoholes, ácidos, éteres, etc.). El 10% (b-DEX 110) y el 20% (b-DEX 120) de contenido de ß-cyclodextrina altera el orden de elución manteniendo una enantioselectividad similar.
Resistencia química o física
Límites de Temp.: 30°C a 230°C.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)