Documentos clave
23322
Supelco
Rotameter Tripod Assembly
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Sinónimos:
TRIPOD STAND ASSEMBLY
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
compatibilidad
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
Descripción general
El Cat. No. 23322 es para los rotametros Supelco, Cat. Nos. 23320, 23324, 23325, 23326. Tienen tornillos niveladores y un nivel incorporado.
El No. Cat. 22548 es para rotametros modulares, Cat. Nos. 22549 y 22550.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)