21980-U
Bulkhead Union
Swagelok® 100-61, brass, 1/16 in.
Sinónimos:
Swagelok® 100-61, BRASS BULKHEAD UNION 1/16", EA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
brass
descripción
bulkhead design yes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 100-61
Adaptador
1/16 in.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)