18514
Kieselguhr
calcined, purified
Sinónimos:
Infusorial earth
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
calidad
calcined, purified
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
impurezas
≤1% HCl solubles
pérdida
≤1% loss on ignition
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤500 mg/kg
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Estimation of total fats.
- As a catalyst in the synthesis of ketones and aldehydes via oxidation of corresponding oximes with manganese dioxide.
- Green synthesis of β-nitroalkenes via Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds, by a grinding method in the absence of solvent and catalyst.
- Preparation of KMnO4-kieselguhr reagent for use in the oxidation of primary alcohols to aldehydes with shorter reaction time.
Clean, reusable and low cost heterogeneous catalyst for amide synthesis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?