Documentos clave
13687-U
Supelco
Amberlite MB20 Ion Exchange Resin
mixed bed, >50 mesh, bucket of 1000 g
Sinónimos:
mix mode ion exchange resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form, bucket of 1000 g
Formulario
beads
Nivel de calidad
envase
bucket of 1000 g
Parámetros
60 °C max. temp.
humedad
46-51% (cation exchanger)
60-72% (anion exchanger)
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
tamaño de partícula
560-660 μm (anion form)
710-810 μm (cation form)
pH operativo
0-14
capacidad
1.0 meq/mL by wetted bed volume(anion)
1.9 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
mixed mode
Aplicación
Dowex Marathon MR-3 hydrogen and hydroxide form was used in assessing inorganic nitrogen in litter layer and soil using ion-exchange resin bags on Alpkem autoanalyzer and by ion chromatography.
Resina especialmente procesada para pulido del condensado de lechos mezclados; útil para desmineralización en curso.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Functional diversity indices reveal the impacts of land use intensification on plant community assembly.
Pakeman, Robin J.
Journal of Ecology, 99, 1143-1151 (2011)
Contrasting effects of substrate and fertilizer nitrogen on the early stages of litter decomposition.
Hobbie, Sarah E.
Ecosystems, 8, 644-656 (2005)