11041-U
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen 1006, 2 μm, bottle of 20 g
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
Carboxen®
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
bottle of 20 g
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~715 m2/g
Matriz
Carboxen 1006
grupo activo de la matriz
carbon
tamaño de partícula
2 μm
tamaño de poro
~0.23 cm3/g macroporosity
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.29 cm3/g microporosity
~7-10 Å pore diameter
densidad
~0.26 g/mL (free fall density)
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)