ZRB2867
Anti-RAP1A Antibody, clone 1K15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
C21KG, EC:3.6.5.2, G-22K, GTP-binding protein smg p21A, Ras-related protein Krev-1, Ras-related protein Rap-1A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1K15, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 20.99 kDa
observed mol wt ~20 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat, mouse
envase
antibody small pack of 25
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... RAP1A(5906)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HDLM-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected RAP1A in HDLM-2 cell lysate.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected RAP1A in one million HDLM-2 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected RAP1A in HDLM-2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound RAP1A peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable