ZRB2839
Anti-CD5 Antibody, clone 1M19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
LEU1, Lymphocyte antigen T1/Leu-1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1M19, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 54.58 kDa
observed mol wt ~70 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgGκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... CD5(921)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CD5 in human liver tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD5 in human spleen tissue sections and in human tonsil tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD5 in MOLT-4 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD5 in one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD5 peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable