ZRB2724
Anti-CD86 Antibody, clone 2H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Activation B7-2 antigen, B70, BU63, CD28LG2, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H2, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 38 kDa
observed mol wt ~55 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgGκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... CD86(942)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with MCF-7.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CD86 in MCF-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected CD86 in human spleen tissue lysate and a 1:50,000 dilution detected T7/HIS-tagged, human recombinant CD86.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD86 in human tonsil tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD86 in one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound CD86 peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CD86 in HDLM-2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)