ZRB2538
Anti-TRIM14 Antibody, clone 1J17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Tripartite motif-containing protein 14
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1J17, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 49.77 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... TRIM14(9830)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected TRIM14 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRIM14 in human liver tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRIM14 peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRIM14 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)