ZRB2263
Anti-DHPS Antibody, clone 1K20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
DHS, DS
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1K20, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 41 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
horse, canine, porcine, monkey
envase
antibody small pack of 25
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... DHPS(1725)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Jurkat membrane extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected DHPS in Jurkat cell membrane extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected His-tagged, full-length, recombinant Human DHPS..
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound DHPS peptide with a KD of 4.0 x 10-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DHPS in Hek293, MIN6, and INS-1 cell lines (Data courtesy of Dr. Raghu Mirmira lab).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected DHPS in Human small intestine tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable