ZRB1637
Anti-TOX Antibody, clone 1D14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX;Thymus high mobility group box protein TOX
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D14, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 57.51 kDa
observed mol wt ~46 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOX(9760)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human tonsil tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TOX in human tonsil tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TOX in lysates from THP-1 and NIH3T3 cells and Human tonsil and Mouse spleen tissue..
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TOX peptide with a KD of 5.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable