Z763136
Prism™ centrifuge adapters
for 0.4 mL tubes, pack of 8 ea
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 0.4 mL tubes
envase
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Labnet C1206-8
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with C1801
for use with Labnet Prism (TM) Mini Centrifuge
Información legal
Prism is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)