Z744222
KDS Gemini 88 Plus Dual Rate Syringe Pump, Infusion/Withdrawal
AC/DC input 100-240 V, EuroPlug
Sinónimos:
dosing pump, infusion pump, withdrawal pump
About This Item
Características
no. of channels 2
CE, RoHS, WEEE Approved
accuracy ± 0.25%
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
KD Scientific 788088
L × P × Al
28 cm (11 in.) × 39 cm (15 in.) × 21 cm (8 in.)
volumen
0.0005—60 mL
peso
9.09 kg (21 lb)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Two separate syringe pumps in one instrument
- Large touch screen display allows quick and easy setup
- High or low pressure operation
- Compatible with a wide variety of syringes
- Continuous fluid delivery
- TTL, USB & RS-232 Communication
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)