Z740131
BRAND® TipBox, empty
with gray tip-tray for pipette and filter tips up to 50 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <50 μl tips
stackable
envase
box of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND 732990
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)