Z707406
ThinSeal™ film
non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiales
polyester film
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Excel Scientific 100-THIN-PLT
técnicas
ELISA: suitable
Longitud
141 mm
An × L
7.94 cm × 14.1 cm
Anchura
79.4 mm
Descripción general
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Información legal
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)