Z666114
Greiner centrifuge tubes with screw cap
volume 12 mL , round bottom, case of 900 racks of 50
Sinónimos:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless polystyrene tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
cap screw cap, white
envase
case of 900 racks of 50
fabricante / nombre comercial
Greiner 163270
diám. × L
16 mm × 100 mm
volumen
12 mL , round bottom
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)