Documentos clave
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiales
polyester
white
envase
roll of 750 labels
fabricante / nombre comercial
Brady PTL-108-461
disponibilidad
available only in EU
técnicas
PCR: suitable
An × L
38.10 mm × 17.28 mm
Información legal
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)