Documentos clave
Z662860
Kern 440 series Toploader balances
DKD Calibration Certificate included
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern 440-51N (Certificate 963-127)
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
4000 g, resolution: 1 g, linearity: ±2 g
An ×profundidad × Al
165 mm × 230 mm × 80 mm
plataforma tamaño
170 mm × 150 mm
peso
~1 kg
alimentación a batería
9 V
Descripción general
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)