Z662747
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-33N + 936-127, DKD Calibration Certificate included
Sinónimos:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern 440-33N + 936-127
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición de la capacidad de pesada
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.01 g
An ×profundidad × Al
165 mm × 230 mm × 80 mm
plataforma tamaño
105 mm
peso
~1 kg
alimentación a batería
9 V
Descripción general
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)