Z659215
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Sinónimos:
long probe sonicator, ultrasonic probe
About This Item
Productos recomendados
Materiales
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bandelin 494
disponibilidad
available only in EU
diám. × L
13 mm × 126 mm
Diámetro
≥17 mm
volumen
10-200 mL , HD 2070
20-900 mL , HD 2200
Descripción general
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)