Documentos clave
Z653802
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 0
Sinónimos:
3830/00M
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3830/00M
disponibilidad
available only in EU
L total
300 mm
dedal D.E.
15 mm
tubo diám.
8 mm
8 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)