Documentos clave
Z641987
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 8.5-15 mL tubes (16-17x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 8.5 mL tubes
envase
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 5248
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5051 (bucket )
Descripción general
  • compatible with bucket/carrier 5051and 5628
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado