Z600687
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 110-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
Al × An × P
46 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
cámara volumen
17,500 μL
longitud de la trayectoria
50 mm
Descripción general
with PTFE stopper
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.