Z331244
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, PTFE key
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
cylindrical
Junta
joint: ST/NS14/23
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.3737.11
capacidad
100 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
2.5 mm
Descripción general
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Información legal
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)