Z331236
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
cylindrical
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.3728.14
capacidad
50 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
2.5 mm
Descripción general
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Información legal
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)