Z330493
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
About This Item
Materiales
PTFE key
Junta
joint: ST/NS19/26
descripción
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
Lenz 4.0061.37
capacidad
100 mL
conector de la llave de paso calibre tamaño
2.5 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH