Documentos clave
Z330264
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 100 mL
Sinónimos:
dropping bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Características
with cap
envase
pkg of 50
fabricante / nombre comercial
BRAND 125238
capacidad
100 mL
diám. × Al
45 mm × 136 mm
Adaptador
GL 18 thread
Descripción general
Flexible Tropfflaschen aus LDPE, mit abnehmbarer Schraubkappe.
Otras notas
BR125238 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)