Z330221
BRAND® dropping bottle, LDPE
capacity 20 mL
Sinónimos:
dropping bottles
About This Item
Productos recomendados
Materiales
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Características
with cap
envase
pkg of 100
fabricante / nombre comercial
BRAND 125216
capacidad
20 mL
diám. × Al
31 mm × 88 mm
Adaptador
GL 14 thread
Descripción general
Otras notas
Información legal
Opcional
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)