Documentos clave
Z330094
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 100 mL, with cap
Sinónimos:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiales
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
Características
with cap
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 129638
capacidad
100 mL
diám. × Al
48 mm × 94 mm
color
natural
Descripción general
Flexible, translucent.
Otras notas
BR129638 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)