Z326062
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 2 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
Características
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.02 mL
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND 31109
intervalo de medición
accuracy: 0.02 mL
capacidad
2 mL
Descripción general
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Otras notas
BR31109 (India)
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)