X1629
Anti-XPG (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-COFS3, Anti-ERCC5, Anti-ERCM2, Anti-UVDR, Anti-XPGC
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing recombinant XPG fusion protein, fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell lysates of COS7 cells expressing recombinant XPG fusion protein
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERCC5(2073)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- staining cells for xeroderma pigmentosum group G (XPG) detection
- immunoblotting
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable