WH0375307M1
Monoclonal Anti-MGC50811 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-hypothetical gene supported by BC052750
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... C2orf62(375307)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MSSKVYSTGSRAKDHQPSGPECLPLPEANAEAIDFLSSLHKEELQMLFFSETLAMVSDTGEPQGELTIEVQRGKYQEKLGMLTYCLFVHASSRGFLDKMLCGNSLLGYLSEKLELMEQHSQDFIKFLILPMERKMSLLKQDDQLAVTRSIKEGEEVKTGVTSFPWSSIKGFISEAANLVLLRVMAWRRMVPSNARFLTLDTEGKLCYLTYQNLGFQTIQVDHQQAEVFIVEQTVHAEEGIPMSCQYYLLSDGHLAKRIQVGSPGCCIITKMPILREEDEIEPRPVFEKKPLVWEEDMELYSKFLDRKEELRLGHASYLRQHPEAHALISDFLLFLLLRQPEDVVTFAAEFFGPFDPWRPSSPALGSSHRPNPFRSLEPEGDARSGAA
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)