WH0136853M1
Monoclonal Anti-SRCRB4D antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-S4DSRCRB, Anti-SRCRBS4D, Anti-scavenger receptor cysteine rich domain containing, group B (4 domains)
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRCRB4D(136853)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTGTLRTRAWPAAKRAAGLRWALRDEARLSDCFHLGWGQHNCGHHEDAGALCAGEADSEGPEELGLQVQQDGSETTRVPTPRPRDGHLRLVNGAHRCEGRVELYLGQRWGTVCDDAWDLRAAGVLCRQLGCGQALAAPGEAHFGPGRGPILLDNVKCRGEESALLLCSHIRWDAHNCDHSEDASVLCQPS
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)