Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
WH0064151M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCAP-G antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CAPG, Anti-CHCG, Anti-NYMEL3, Anti-chromosome condensation protein G
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
clon:
4B1, monoclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NCAPG(64151)
Inmunógeno
HCAP-G (AAH00827, 336 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTFQNEDEKNKEVYMTPLRGVKATQASKSTQLKTNRGQRKVTVSARTNRRCQTAEADSESDHEVPEPESEMKMRLPRRAKTAALEKSKLNLAQFLNEDLS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)