WH0057337M1
Monoclonal Anti-SENP7 antibody produced in mouse
clone 2D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA1707, Anti-SUMO1/sentrin specific peptidase 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SENP7(57337)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDKRKLGRRPSSSEIITEGKRKKSSSDLSEIRKMLNAKPEDVHVQSPLSKFRSSERWTLPLQWERSLRNKVISLDHKNKKHIRGCPVTSRSSPERIPRVILTNVLGTELG
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable