WH0051586M2
Monoclonal Anti-PCQAP antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARC105, Anti-CAG7A, Anti-CTG7A, Anti-DKFZp686A2214, Anti-DKFZp762B1216, Anti-MED15, Anti-PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-TIG1, Anti-TNRC7
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MED15(51586)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)