WH0050628M1
Monoclonal Anti-GEMIN4 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DKFZP434B131, Anti-DKFZP434D174, Anti-Gem (nuclear organelle) associated protein 4, Anti-HC56, Anti-HHRF-1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GEMIN4(50628)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AAGPWVQGPEQDLTQEALFVYTQVFCHALHIMAMLHPEVCEPLYVLALETLTCYETLSKTNPSVSSLLQRAHEQRFLKSIAEGIGPEERRQTLLQKMSS
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable