WH0027018M1
Monoclonal Anti-NGFRAP1 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BEX3, Anti-Bex, Anti-DXS6984E, Anti-HGR74, Anti-NADE, Anti-nerve growth factor receptor (TNFRSF16) associated protein 1
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NGFRAP1(27018)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MANIHQENEEMEQPMQNGEEDRPLGGGEGHQPAGNRRGQARRLAPNFRWAIPNRQINDGMGGDGDDMEIFMEEMREIRRKLRELQLRNCLRILMGELSNHHDHHDEFCLM
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable