Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
WH0011253M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAN1B1 antibody produced in mouse
clone 6B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MANAER, Anti-mannosidase, alpha, class 1B, member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAN1B1(11253)
Inmunógeno
MAN1B1 (NP_057303, 112 a.a. ~ 211 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AFRLEEEQKMRPEIAGLKPANPPVLPAPQKADTDPENLPEISSQKTQRHIQRGPPHLQIRPPSQDLKDGTQEEATKRQEAPVDPRPEGDPQRTVISWRGA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU)GTIN
WH0011253M1-100UG4061829601140