Documentos clave
WH0011165M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT3 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DIPP, Anti-DIPP1, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NUDT3(11165)
Categorías relacionadas
Descripción general
NUDT3 belongs to the MutT, or Nudix, protein family. Nudix proteins act as homeostatic checkpoints at important stages in nucleoside phosphate metabolic pathways, guarding against elevated levels of potentially dangerous intermediates, like 8-oxo-dGTP, which promotes AT-to-CG transversions (Safrany et al., 1998 [PubMed 9822604]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
NUDT3 (AAH07727, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMKLKSNQTRTYDGDGYKKRAACLCFRSESEEEVLLVSSSRHPDRWIVPGGGMEPEEEPSVAAVREVCEEAGVKGTLGRLVGIFENQERKHRTYVYVLIVTEVLEDWEDSVNIGRKREWFKIEDAIKVLQYHKPVQASYFETLRQGYSANNGTPVVATTYSVSAQSSMSGIR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)