WH0009402M1
Monoclonal Anti-GRAP2 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GADS, Anti-GRAP2, Anti-GRB2-related adaptor protein 2, Anti-GRB2L, Anti-GRBLG, Anti-GRID, Anti-GRPL, Anti-GrbX, Anti-Grf40, Anti-Mona, Anti-P38
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRAP2(9402)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
HHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFEALEDDELGFHSGEVVEVLDSSNPSWWTGRLHN
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable