WH0009146M1
Monoclonal Anti-HGS antibody produced in mouse
clone 6D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HRS, Anti-ZFYVE8, Anti-hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HGS(9146)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
KLEIMRQKKQEYLEVQRQLAIQRLQEQEKERQMRLEQQKQTVQMRAQMPAFPLPYAQLQAMPAAGGVLYQPSGPASFPSTFSPAGSVEGSPMHGVYMSQP
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)